Merck
58838
Probenschleife für Modell 7010/7125 Einspritzvorrichtung
volume 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel sample loop and fittings
Volumen
1 mL
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)