Der originale Rheodyne-HPLC-Injektor. Das Modell 7010 bringt 5μl - 5ml-Proben mit einer ausgezeichneten Reproduzierbarkeit auf die Säulen (nur für vollständig gefüllte Schleifen). Sechs eng zusammen liegende Anschlüsse ermöglichen kompakte Verbindungen, bei geringem Leitungsvolumen. Die flache Dichtung ist leicht einzustellen und zu warten. Das Ventil arbeitet bei Drücken bis zu 7000psi (490kg/cm²). Eine 20μl-Probenschleife ist enthalten. Bestellen Sie den Füllanschluß (Loop Fill Port) bitte separat.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)