Merck
58627
Supelco
Verbinder
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonym(e):
Valco® Verbinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
stainless steel union and fittings
Beschreibung
internal
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI Valco® ZU1C
Bohrungsgröße
0.25 mm
Kompatibilität
for connecting 1/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)