Merck
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Synonym(e):
Supelguard Vorsäulenhalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Prep Guard Kartuschenhalter, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Methode(n)
HPLC: suitable
Kompatibilität
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)