Wichtige Dokumente
577450-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
About This Item
Agentur
suitable for USP L11
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Kennzeichnungsgrad
1.0% loading
Säule L × ID
15 cm × 1.5 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
Aktive Matrixgruppe
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)