Merck
57627
Probenschleife für Einspritzvorrichtung Modell 7725
volume 100 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Volumen
100 μL
Allgemeine Beschreibung
Sample loop for model 7725 injector (volume 100 μL) is best suited for advanced fluid-handling solutions for broad range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It is useful in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.