Merck
575625-U
Supelco
Discovery® DSC-CN SPE 96-well Plate
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
Zusammensetzung
bed wt., 50 mg/well
Verpackung
pk of 1
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Aktive Matrixgruppe
cyano bonding
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase oder Normalphase
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser) beim Einsatz im Umkehrphasen-Modus, oder organische Lösungsmittel, Öle und Fette beim Einsatz im Normalphasen Modus
  • Monomer gebunden, Cyanopropyl (7 % C), endcapped
  • Einsatz sowohl im Umkehrphasen-Mechanismus oder Normalphasen Mechanismus
  • Ideal für sehr hydrophobe Analyten, die auf hydrophoberen Adsorbentien wie DSC-18 irreversibel retardiert werden können
  • Geringere Retentionskraft als DSC-Si oder DSC-Diol im Normalphasen Modus (organische Matrices wie Hexan oder Öle)
  • Ermöglichen die schnelle Freisetzung sehr polarer Moleküle, die auf sehr polaren Adsorbentien irreversibel festgehalten werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)