Merck
57513-U
Millipore
Porozorb Kartusche
Porozorb 4004, size 4000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Größe
4000 mL
Allgemeine Beschreibung
Charakteristika der Porozorb-Kartuschen
Packungsmaterial: Amberlite XAD-4, speziell gereinigt
Mittlere Partikelgröße: 500 μm
Kartuschengröße:
250 mL - 6.55 × 8 cm
1000 mL - 26.2 × 8 cm
4000 mL - 42.04 × 12.71 cm
Anschluss: 3/16 Zoll ID, 1/4 Zoll AD
Hülle: durchsichtiges Polycarbonat
Rückhaltegitter: Edelstahl, 50×250 Mesh
Dichtungen: für medizinische Zwecke
Maximaldruck 30 psi (2.1 kg/cm2)
Steril und endotoxinfrei, ab Werk
Sonstige Hinweise
Porozorb.Kartuschen sind nicht für klinische oder diagnostische Zwecke geeignet.
Aufgrund der eingeschränkten Lagerfähigkeit, werden die Porozorb-Kartuschen erst nach Eingang der Bestellung hergestellt.
Rechnen Sie mit ca.6 Wochen Lieferzeit.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porozorb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)