Merck
57403
Gewirkte Schwingdrossel
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
L × ID
10 m × 0.25 mm
Volumen
0.5 mL
Kompatibilität
for use with PHRED Reactor
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)