Wichtige Dokumente
57287-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Synonym(e):
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Fasersortiment-Kit 4, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materialien
assorted colors hub
fused silica fiber
Kanülengröße
23 ga
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
- 100μm Polydimethylsiloxan-Beschichtung
- 65μm Polydimethylsiloxan/Divinylbenzol-Beschichtung
- 75μm Carboxen/Polydimethylsiloxan-Bschichtung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)