Merck
57096
Supelco
Visidry C-Halteklammern
pk of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verpackung
pk of 2
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)