567282-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 10 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
product name
Discovery® BIO großporige C18 Supelguard Kartusche, 10 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 10 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
1 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)