Merck
55486-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supel
Zusammensetzung
Z-Sep+, 500 mg
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
15 mL , Shaker Compatible
Aktive Matrixgruppe
zirconia-based phase
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Kompatibilität
Mit den meisten QuEChERS-Schüttlern kompatibel.
Sonstige Hinweise
Supel QuE Z-Sep-Produkte verbessern die Probenbereinigung für Komplexmatritzen durch die wirksame Entfernung von mehr Fett und Farbe aus Probenextrakten als traditionelle Phasen für QuEChERS-Verfahren. Durch das Entfernen der problematischen Matrixinterferenzen bieten Z-Sep-Produkte robustere LC-MS- und GC-MS-Verfahren. Diese proprietäre Technologie kann C18 und PSA in Ihren aktuellen Verfahren ersetzen, ohne zusätzliche Methodenentwicklung.
Z-Sep+ wird zur Bereinigung von Proben, die mehr als 15 % Fett enthalten empfohlen.
Z-Sep/C18 wird zur Bereinigung von Proben, die weniger als 15 % Fett enthalten empfohlen.
Z-Sep wird zur Bereinigung von Proben vor der Analyse von hydrophoben Analyten empfohlen.
Rechtliche Hinweise
Bestimmte Anwendungen dieses Produkts können durch die Ansprüche einer oder mehrerer laufender Patentanmeldungen abgedeckt sein. Für Lizensierungsanfragen wenden Sie sich bitte an techserv@sial.com
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Darina Lankova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(10), 2515-2525 (2016-02-11)
In this study, a novel analytical approach for the determination of 11 monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in urine was developed and validated. The rapid, simple and high-throughput sample preparation procedure based on ethyl acetate extraction and subsequent purification
Lianzhu Wang et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 33(5), 501-507 (2015-09-22)
A fast method based on QuEChERS methodology for the simultaneous determination of 32 sulfonylurea herbicide residues in sweet corns and green soybeans was developed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The clean-up effects of three dispersive sorbents were evaluated in
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Artikel
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.