53347-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
3 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
phenylhexyl phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
pH-Bereich
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Artikel
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.