Merck
53255-U
Supelco
SupelMIP® SPE - NNAL
96-well plate, bed wt. 25 mg/well, pk of 1
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
SupelMIP®
SupelMIP®
Zusammensetzung
bed wt., 25 mg/well
Verpackung
pk of 1
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Allgemeine Beschreibung
SupelMIP SPE-Phasen wurden von MIP Technologies AB entwickelt, einer der führenden Autoritäten und kommerziellen Pioniere im Bereich molekular aufgedruckter Polymere für Trennungen, analytische Chromatographie und Probenvorbereitung im Prozessmaßstab.
Die SupelMIP SPE-Produktpalette umfasst hochvernetzte Polymere, die so aufgebaut sind, dass sie ein einzelnes Analyt von Interesse oder eine Gruppe strukturähnlicher Analyten mit einem extrem hohen Grad an Selektivität extrahieren können. Dies ist möglich, da bei der MIP-Synthese Selektivität ausgelöst wird, wobei ein Template-Molekül, welches so aufgebaut ist, dass es dem Analyt ähnelt, die Bildung spezifischer Kavitäten oder Aufdrucke leitet, die den oder die betreffenden Analyten sterisch und chemisch komplementieren.
Indem die Aufdruckstelle sorgfältig konstruiert wird – entweder durch molekulares Modellieren, experimentelles Design oder Screeningmethoden – können die Bindungskavitäten so ausgelegt werden, dass mehrere Interaktionspunkte für den oder die betreffenden Analyten bestehen. Dies führt zu einer stärkeren Interaktion zwischen der Festphase und dem bzw. den Analyten. Daher können bei der SPE-Methodik extremere Waschbedingungen toleriert werden, was wiederum zu reineren Extrakten führt. Da die Extraktionsselektivität wesentlich verbessert wurde, ist ein geringerer Hintergrund vorhanden, wodurch die Analyten bei niedrigeren Werten nachgewiesen werden können.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/supelmip.
Anwendung
Eine hochselektive MIP-Phase für die selektive Extraktion von tabakspezifischem Nitrosamin NNAL in biologischen Flüssigkeiten.
Anders als herkömmliche Extraktionsmethoden, die kompliziert und zeitaufwendig sind, bietet SupelMIP SPE - NNAL eine einfache und effiziente Extraktionsmethode für die Quantifizierung von NNAL (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol). Diese Methode zeichnet sich durch eine hervorragende Selektivität und Rückgewinnung für freies und Gesamt-NNAL in Gegenwart von und ohne Nikotin aus. Detaillierte Extraktionsprotokolle sind im Lieferumfang des Produkts enthalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Äußerst selektive SPE zur Spurenanalyse in komplexen Matrices
  • Niedrigere Nachweislimits
  • Signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen
  • Verbesserte MS-Kompatibilität
Rechtliche Hinweise
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.