Merck
52667-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPE-Röhrchen
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
12 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Kapazität
0.14 meq/g total capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Anionenaustausch
Kompatibilität: Organische und wässrige Lösungen
  • Ein polymer gebundenes quaternäres Amin, das bei allen pH-Werten positiv geladen bleibt
  • Das Gegenion ist Cl-
  • Die Ionenaustauschkapazität beträgt ∼ 0,14 meq/g
  • Allgemein für die Extraktion schwacher Kationen eingesetzt (beispielsweise Carbonsäuren), die von schwächeren Anionentauschern nicht stark genug gebunden werden könnten
  • Die Selektivität kann während der Konditionierung durch Austausch des Gegenions durch einen geeigneten Puffer modifiziert werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)