Wichtige Dokumente
51100AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L40
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
Aktive Matrixgruppe
cellulose, DMPC- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
3.5-6.8
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.