Merck
509248
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonym(e):
NADEL 1μL, 23GA SP.NR.1, 50MM LÄNGE
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
1B-5C
replacement needles
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 034055
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
1 μL
Kompatibilität
for use with SGE 1BR-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)