Merck
507806
Supelco
Deckeldichtung, PTFE
white PTFE, diam. 8 mm, for use with 2 mL vial - standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE liner
white PTFE
Beschreibung
Oversized for better sealing ability.
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchmesser
8 mm
Kompatibilität
for use with 2 mL vial - standard opening
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)