Merck
50636-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express C18, 2,7 μm HPLC-Säule, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
L × ID
15 cm × 1.5 mm
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
std dev 2.7 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
2-9
Allgemeine Beschreibung
Ascentis Express HPLC-Säulen bieten durch Fused-Core® Partikeltechnologie die hohe Geschwindigkeit und Effizienz von Partikeln mit weniger als 2 μm Durchmesser, wobei gleichzeitig ein geringer Rückdruck beibehalten wird. Anwender der UPLC® (oder anderer Ultrahochdrucksysteme) und der konventionellen HPLC profitieren von dieser Kombination aus hoher Effizienz und geringem Rückdruck.
Bitte besuchen Sie die Ascentis Express Homepage, um weitere Informationen über diese neue Säulentechnologie zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)