505595
Supelclean™ LC-WCX SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Matrix
silica gel
Aktive Matrixgruppe
WCX phase
carboxylic acid, Na+ counterion
Durchmesser
40-45 μm
Porengröße
60 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
ion exchange
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.