Merck
503231
Supelco
Montageklammer
for use with 200 cc traps
Synonym(e):
KLEMME FÜR 200ML MOLEKULARSIEB-FALLEN
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32110204
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 200 cc traps
Allgemeine Beschreibung
Plastik-Halteklammer, eine pro Packung. Die Klammern passen zu den verschiedenen Supelco-Fallen entsprechend dem Volumen der Falle.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)