Merck
502472
MicroTee
for use with MicroTight Sleeves, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Beschreibung
Connects 3 pieces of 0.025″ O.D. capillary tubing
includes 3, microferrules for 0.025″ O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 0.025″ O.D. tubing
for use with MicroTight Sleeves
Allgemeine Beschreibung
Verbindet 3 Kapillarröhrchen mit MicroFingertight-II-Anschlüssen. Enthält 3 MicroFerrules für Röhrchen mit 0,064 cm Außendurchmesser, 3 Muttern.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)