Merck
502413
Upchurch PEEK Microtight® Verbinder
Butt connects 2 pieces of capillary. True zero dead volume design, pkg of 2 ea
Synonym(e):
Microtight® Union
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Beschreibung
zero dead volume
Verpackung
pkg of 2 ea
Allgemeine Beschreibung
Microtight Verbindungsstück: Verbindet zwei Kapillaren. Totvolumenfreies Design - beide Kapillarenden stoßen aneinander. Verwenden Sie das enthaltene Tiefenmaß, um die Kapillare richtig einzusetzen. Zwei MicroFingertight Fittings sind enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)