Wichtige Dokumente
29896-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 2.65 μm
About This Item
Materialien
metal
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parameter
-25-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
50
df
2.65 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
5 m × 0.53 mm
Anwendung(en)
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
- >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)