Merck
29053-U
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
black polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)