Merck
29052-U
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
natural polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septum (with slit)
natural polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)