Merck
2879501-U
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, sich verjüngendes Fast FocusLiner Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated glass liner for capillary injection port
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)