Merck
2878405-U
Supelco
Inlet liner, Split/Splitless FocusLiner für 17A mit SP-17, mit Taper (mit Glaswolle)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Beschreibung
Split/Splitless FocusLiner for 17A with SP-17, with taper (wool packed)
Leistungsmerkmale
Split/Splitless FocusLiner, Tapered, packed with Quartz wool
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Kompatibilität
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)