Wichtige Dokumente
28714-U
Leeres Röhrchen für Thermodesorption
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
Synonym(e):
Leeres Röhrchen für Thermodesorption, Glas (ohne Fritte)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Leeres Röhrchen für Thermodesorption, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., with (Tension Springs (qty 10)), pkg of 10 tubes
Materialien
glass TD tube (non-fritted)
Verpackung
pkg of 10 tubes
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)