Merck
28017-U
Supelco
Diffusionskappen
Standard
Synonym(e):
Diffusions-Kappe, Standard, 10 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Hersteller/Markenname
L4070207
Maximale Temperatur
100 °C
Methode(n)
active air sampling: suitable
H × B × T
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Diffusion Caps ensure the correct diffusion path length. The aluminum cap slides onto the stainless steel tube and seals by an o-ring. One end of the cap has a stainless-steel mesh screen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.