Merck
27449
Supelco
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 13 mm,
starburst cap
, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone
polypropylene seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Durchmesser
13 mm
Fitting
thread for 13
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)