Merck
27317
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Klarglas
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
Beschreibung
cap not included
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of × 100 ea
Fläschchen AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
1.1 mL
Fitting
thread for 8-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)