Merck
27272-U
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
black polypropylene cap, for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread, pkg of × 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
black polypropylene cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of × 1000 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Durchm. × H
13 mm × 9.5 mm
Lochdurchm.
7 mm
Fitting
thread for 10-425
Kompatibilität
for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)