27157
Deckeldichtung, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
white PTFE
Beschreibung
Oversized for better sealing ability.
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
15 mm × 0.010 in.
Kompatibilität
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)