27101
Septen, PTFE/roter Kautschuk, 100er-Packung
PTFE/red rubber septum, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea, for use with 2mL-2.5mL standard opening crimp top vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber septum
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
11 mm
Dichtungsdurchm.
11 mm
Kompatibilität
for use with 2mL-2.5mL standard opening crimp top vials
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)