Merck
26893-U
SGE Autosampler-Spritze, gasdicht, fixierte Nadel
volume 50 μL, 50F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 50μL 50F-HP-GT-0,63/0,47, SP.NR.1 23S-26S G
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23-26 ga
Beschreibung
color (purple)
Leistungsmerkmale
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas Tight syringe, fixed tapered needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 004668
Kanüle L
42 mm
Volumen
50 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)