Merck
26236
SGE Spritze mit Kolbenschutz, abnehmbare Nadel
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 5μL FN SPITZE NR. 2, 26GA
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001050
Kanüle L
50 mm
Volumen
5 μL
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)