Wichtige Dokumente
25777
Polare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 30 m × 0.25 mm
Synonym(e):
Polares Fused-Silica-Tubing, 30M 0.25MM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica tubing
Zusammensetzung
PEG (deactivated)
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)