25096-U
TDS3™ Lagerbehälter
for use with Dynatherm™ 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
Synonym(e):
DURCHSICHTIGE TDS3 AUFBEWAHRUNGSBEHÄLTER FÜR 4,5" X 1/4" 6MM RÖHRCHEN
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
TDS3-Innenraum Außendurchm. × L
6 × 11.5 cm (4 1/2 in.)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Dynatherm™ 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
for use with Thermal Desorption Tubes
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)