Merck
24696-U
Supelco
Battery for model 1064 air sampler
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Anwendung(en)
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with 1064 air sampler
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)