24534-U
Hamilton® Spritze , Serie 700, eingeklebte Nadel, Spitze #5
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 5)
Kanülengröße
22s ga
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80539
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Allgemeine Beschreibung
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)