Merck
24439
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
10R-HP-0.63
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
SGE 037717
Kanüle L × AD
42 mm × 0.63 mm
Volumen
10 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)