Wichtige Dokumente
24251INT
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
column L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonym(e):
SPB®-624 Capillary GC Column
About This Item
Materialien
fused silica
df
1.80 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Säule L × ID
60 m × 0.32 mm
Anwendung(en)
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Kompatibilität
for use with Agilent Intuvo GC
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
- Gebunden
- Proprietär
- ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)