Merck
24187
Supelco
SPB®-50 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G3
Parameter
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
320
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Temp.-Grenzen:
  • 30 °C bis 310 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 125 175 183 268 220
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blagoj Mitrevski et al.
Forensic science international, 152(2-3), 199-203 (2005-06-28)
A simple and rapid method for direct simultaneous determination of amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine (MDEA) and N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MBDB) in seized tablets was developed using gas chromatography with flame ionization detection. Separation of all six underivatized amphetamines, including