Wichtige Dokumente
24075
SP®-2340 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G5
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
400
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Säulenart
capillary highly polar
Allgemeine Beschreibung
- unter Raumtemperatur bis 250 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 419 654 541 758 637
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?