23819-U
SCOT Kapillar-GC-Säule
phase Squalane
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
stainless steel
Beschreibung
3.5 in. banded coil
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
Parameter
20-120 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
50
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
Squalane phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Säulenart
capillary SCOT
Allgemeine Beschreibung
Capillary columns are basically of two type wall-coated open tubular (WCOT) and support-coated open tubular (SCOT). WCOT columns consist of a capillary tube, where the walls of the tube are coated with liquid stationary phase. In SCOT capillary columns, the inner wall of the capillary is lined with a thin layer of a particulate support, such as diatomaceous earth; onto this support material a thin layer of liquid stationary phase is then coated. This is an added advantage to the SCOT columns as it provides them larger surface area and thicker layer of stationary phase than WCOT columns.
Supelco ist führend in der Support Coated Open Tubular (SCOT)-Säulentechnologie. Unser spezieller Herstellungsprozess erlaubt es uns, eine gleichmäßige Schicht der mit Phase belegten Support-Partikel an die Innenseite des Kapillarrohrs anzubringen. Die ursprünglich von PerkinElmer entwickelte Technologie ermöglicht die Realisierung von Phasen, die mit konventionellen, wandbeschichteten Kapillarsäulen nicht zugänglich wären. SCOT-Säulen vereinen die Empfindlichkeit und die hervorragende Probenauflösung der Kapillar-GC mit der breiteren Auswahl an stationären Phasen der Gepackt-GC. Unsere SCOT-Säulen werden bevorzugt zur Analyse folgender Verbindungsklassen eingesetzt:
- Bentone 34/Di-n-decyl-phthalat: Xylole
- BMEA: Olefine
- Squalan: Trennungen nach dem Siedepunkt
- TCEP: Aromaten
Anwendung
SCOT Capillary GC Column may be used for high resolution gas chromatography. It may also be used for the determination of nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
Laboratory Instrumentation.
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated