Merck
23740-U
Supelco
Cleaving Kapillarwerkzeug
Fixed Blade Version
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
sapphire cutting blade
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Schneiden Sie Polyimid und Fused Silica skalpellscharf - keine Probleme mehr mit gezackten Enden. Die Klinge aus Industriesaphir wird nicht stumpf. Das Modell mit der einziehbaren, gefederten Klinge reduziert die Wahrscheinlichkeit des Klingenbruchs beim Herunterfallen.
Sonstige Hinweise
Fixed blade with a protective cover.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)