Merck
22789
Supelco
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Tekmar® 14-2334-024
Größe
25 mL
Anwendung(en)
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hinweis: Sämtliche 1/4 in. AD Glasenden sind aus Schliffglas.
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Good morning, I would like to know if this glassware is compatible with Eclipse 4660 purge-and-trap O I analytical
    1 answer
    1. Fritted Purge Sampler, product 22789, is for use with Tekmar 2000/3000 and is also compatible with Atomx XYZ, Lumin, Stratum and Velocity.