Merck
22434
Drehbarer Handspiegel
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Materialien
chrome-plated handle
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Ideal zum Untersuchen der Innenseite von Injektor- und Detektorfittings nach Ferrule- oder Säulenbruchstücken. Der Spiegel kann in alle Richtungen verdreht werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)